2-Amino-6-isopropylpyrimidin-4-ol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR480221-1G
OR480221-5G
APOSOR480221-1GEA
8200
CZK
APOSOR480221-1G
APOSOR480221-5G
2-Amino-6-isopropylpyrimidin-4-ol 95%
2-Amino-6-isopropylpyrimidin-4-ol
Vzorec:
C₇H₁₁N₃O Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD02091393 CAS číslo: 73576-32-6 |