Tisk…
(S)-N-3-Cyanophenylalanine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: H-Phe(3-CN)-OH
OR480220-5G
APOSOR480220-5GEA 1910 CZK
APOSOR480220-5G
(S)-N-3-Cyanophenylalanine 97%
(S)-N-3-Cyanophenylalanine
Vzorec: C₁₀H₁₀N₂O₂
MW: 190,202 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01860885
CAS číslo: 57213-48-6