Tisk…
2-Chloro-6-hydroxybenzonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR480219-1G OR480219-25G OR480219-5G
APOSOR480219-1GEA 7970 CZK
APOSOR480219-1G APOSOR480219-25G APOSOR480219-5G
2-Chloro-6-hydroxybenzonitrile 97%
2-Chloro-6-hydroxybenzonitrile
Vzorec: C₇H₄ClNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01646165
CAS číslo: 89999-90-6