Tisk…
2,2-Dimethyldihydro-2H-pyran-4(3H)-one 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR480217-10G OR480217-1G OR480217-5G
APOSOR480217-10GEA 5260 CZK
APOSOR480217-10G APOSOR480217-1G APOSOR480217-5G
2,2-Dimethyldihydro-2H-pyran-4(3H)-one 95%
2,2-Dimethyldihydro-2H-pyran-4(3H)-one
Vzorec: C₇H₁₂O₂
Bod varu: 60…64 °C/8mmHg
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD01549337
CAS číslo: 1194-16-7