Tisk…
4-Amino-1-boc-piperidine-4-carboxylic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Amino-1-(tert-butoxycarbonyl)piperidine-4-carboxylic acid
OR480215-25G OR480215-5G
APOSOR480215-25GEA 8440 CZK
APOSOR480215-25G APOSOR480215-5G
4-Amino-1-boc-piperidine-4-carboxylic acid 97%
4-Amino-1-boc-piperidine-4-carboxylic acid
Vzorec: C₁₁H₂₀N₂O₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01318728
CAS číslo: 183673-71-4