1-Methylimidazolidin-2-one 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR480211-1G
OR480211-2G
OR480211-5G
APOSOR480211-1GEA
4010
CZK
APOSOR480211-1G
APOSOR480211-2G
APOSOR480211-5G
1-Methylimidazolidin-2-one 95%
1-Methylimidazolidin-2-one
Vzorec:
C₄H₈N₂O Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00800601 CAS číslo: 694-32-6 |