Isoquinoline-1,3(2H,4H)-dione 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR480209-1G
OR480209-500MG
OR480209-5G
APOSOR480209-1GEA
9290
CZK
APOSOR480209-1G
APOSOR480209-500MG
APOSOR480209-5G
Isoquinoline-1,3(2H,4H)-dione 95%
Isoquinoline-1,3(2H,4H)-dione
Vzorec:
C₉H₇NO₂ MW: 161,1600 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00234966 CAS číslo: 4456-77-3 |