Tisk…
2,4-Dimethylbenzenesulphonamide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR480207-10G OR480207-25G OR480207-5G
APOSOR480207-10GEA 17890 CZK
APOSOR480207-10G APOSOR480207-25G APOSOR480207-5G
2,4-Dimethylbenzenesulphonamide 97%
2,4-Dimethylbenzenesulphonamide
Vzorec: C₈H₁₁NO₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00460793
CAS číslo: 7467-12-1