Tisk…
3,3-Dimethylpiperidine hydrochloride 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR480206-10G OR480206-1G OR480206-5G
APOSOR480206-10GEA 29830 CZK
APOSOR480206-10G APOSOR480206-1G APOSOR480206-5G
3,3-Dimethylpiperidine hydrochloride 98%
3,3-Dimethylpiperidine hydrochloride
Vzorec: C₇H₁₆NCl
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00465824
CAS číslo: 27832-58-2
UN: 1759
ADR: 8,III