Tisk…
4-(Styryl)pyrimidine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR480204-10G OR480204-1G OR480204-5G
APOSOR480204-10GEA 23210 CZK
APOSOR480204-10G APOSOR480204-1G APOSOR480204-5G
4-(Styryl)pyrimidine 95%
4-(Styryl)pyrimidine
Vzorec: C₁₂H₁₀N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00188074
CAS číslo: 39816-21-2