Tisk…
2-n-Propylpiperidine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR480200-1G OR480200-2G OR480200-5G
APOSOR480200-1GEA 5000 CZK
APOSOR480200-1G APOSOR480200-2G APOSOR480200-5G
2-n-Propylpiperidine 97%
2-n-Propylpiperidine
Vzorec: C₈H₁₇N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00056022
CAS číslo: 3238-60-6