Tisk…
1H-Indazole-7-carbonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR48020-1G OR48020-250MG
APOSOR48020-1GEA 9260 CZK
APOSOR48020-1G APOSOR48020-250MG
1H-Indazole-7-carbonitrile
1H-Indazole-7-carbonitrile
Vzorec: C₈H₅N₃
Bod tání: 160 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD10696804
CAS číslo: 256228-64-5