Tisk…
1H-Indazole-4-carbonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR48010-1G OR48010-500MG
APOSOR48010-1GEA 9760 CZK
APOSOR48010-1G APOSOR48010-500MG
1H-Indazole-4-carbonitrile
1H-Indazole-4-carbonitrile
Vzorec: C₈H₅N₃
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09261250
CAS číslo: 861340-10-5