Tisk…
1,5-Anhydro-D-sorbitol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Deoxy-D-glucose, 1,5-Anhydro-D-glucitol
OR4800T-1G OR4800T-250MG
APOSOR4800T-1GEA 9330 CZK
APOSOR4800T-1G APOSOR4800T-250MG
1,5-Anhydro-D-sorbitol
1,5-Anhydro-D-sorbitol
Vzorec: C₆H₁₂O₅
Bod tání: 142…143 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00067386
CAS číslo: 154-58-5
EINECS: 205-829-3