1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazolinium chloride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR48001-1G
OR48001-5G
OR48001-100MG
OR48001-10G
APOSOR48001-1GEA
622
CZK
APOSOR48001-1G
APOSOR48001-5G
APOSOR48001-100MG
APOSOR48001-10G
1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazolinium chloride 95%
1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazolinium chloride
Vzorec:
C₂₇H₃₉ClN₂ Bod tání: 289…293 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD07369796 CAS číslo: 258278-25-0 |