4-(Bromomethyl)phenylboronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
(4-(Bromomethyl)phenyl)metaboric acid, (4-(Bromomethyl)phenyl)boronic acid, Dihydroxy(4-(bromomethyl)phenyl)borane, 4-Bromomethylphenylboronic acid, 4-(Bromomethyl)benzeneboronic acid
OR4799-1G
OR4799-5G
OR4799-25G
APOSOR4799-1GEA
622
CZK
APOSOR4799-1G
APOSOR4799-5G
APOSOR4799-25G
4-(Bromomethyl)phenylboronic acid
4-(Bromomethyl)phenylboronic acid
Vzorec:
C₇H₈BBrO₂ Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD01318113 CAS číslo: 68162-47-0 |