Tisk…
DL-4-Methoxymandelic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Hydroxy-2-(4-methoxyphenyl)acetic acid
OR4792-25G OR4792-5G
APOSOR4792-25GEA 1330 CZK
APOSOR4792-25G APOSOR4792-5G
DL-4-Methoxymandelic acid
DL-4-Methoxymandelic acid
Vzorec: C₉H₁₀O₄
Bod tání: 108…111 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004233
CAS číslo: 10502-44-0