Tisk…
Ethyl benzoylacetate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR4787-100G OR4787-25G
APOSOR4787-100GEA 1620 CZK
APOSOR4787-100G APOSOR4787-25G
Ethyl benzoylacetate 95%
Ethyl benzoylacetate
Vzorec: C₁₁H₁₂O₃
Bod varu: 265…270 °C
Hustota: 1,113 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 140 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009196
CAS číslo: 94-02-0
EINECS: 202-295-3