Tisk…
Trichloroacetonitrile 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR4786-1KG OR4786-250G OR4786-5KG
APOSOR4786-1KGEA 4960 CZK
APOSOR4786-1KG APOSOR4786-250G APOSOR4786-5KG
Trichloroacetonitrile 99%
Trichloroacetonitrile
Vzorec: C₂Cl₃N
Bod varu: 83…84 °C
Bod tání: –42 °C
Hustota: 1,44 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001842
CAS číslo: 545-06-2
EINECS: 208-885-7
UN: 3276
ADR: 6.1,III