Tisk…
2,5-Dichloro-4-aminophenol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR47853-1G OR47853-5G
APOSOR47853-1GEA 3940 CZK
APOSOR47853-1G APOSOR47853-5G
2,5-Dichloro-4-aminophenol
2,5-Dichloro-4-aminophenol
Vzorec: C₆H₅Cl₂NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09743861
CAS číslo: 50392-39-7