Tisk…
4-Hydroxy-3-nitrobenzyl alcohol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (4-Hydroxy-3-nitrophenyl)methanol, 4-(Hydroxymethyl)-2-nitrophenol
OR47852-25G OR47852-100G
APOSOR47852-25GEA 1620 CZK
APOSOR47852-25G APOSOR47852-100G
4-Hydroxy-3-nitrobenzyl alcohol
4-Hydroxy-3-nitrobenzyl alcohol
Vzorec: C₇H₇NO₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00024249
CAS číslo: 41833-13-0