Tisk…
ω-Bromo-2,5-dichloroacetophenone
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-Bromo-1-(2,5-dichlorophenyl)ethanone
OR47840-1G OR47840-25G OR47840-5G
APOSOR47840-1GEA 2070 CZK
APOSOR47840-1G APOSOR47840-25G APOSOR47840-5G
ω-Bromo-2,5-dichloroacetophenone
ω-Bromo-2,5-dichloroacetophenone
Vzorec: C₈H₅BrCl₂O
MW: 267,934 g/mol
Bod tání: 33…35 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03425179
CAS číslo: 4571-25-9
UN: 1759
ADR: 8,III