Tisk…
2,4,6-Kolidin
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR4784-100ML OR4784-500ML
APOSOR4784-100MLEA 2480 CZK
APOSOR4784-100ML APOSOR4784-500ML
2,4,6-Kolidin
2,4,6-Collidine
Vzorec: C₈H₁₁N
MW: 121,18 g/mol
Bod varu: 171…172 °C
Bod tání: –43 °C
Hustota: 0,917 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 55 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00006338
CAS číslo: 108-75-8
EINECS: 203-613-3
UN: 1992
ADR: 3+6.1,III