1,2,4,5-Tetrabromobenzene
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR47827-1G
OR47827-5G
APOSOR47827-1GEA
622
CZK
APOSOR47827-1G
APOSOR47827-5G
1,2,4,5-Tetrabromobenzene
1,2,4,5-Tetrabromobenzene
Vzorec:
C₆H₂Br₄ Bod tání: 180…182 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000063 CAS číslo: 636-28-2 EINECS: 211-253-3 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...