1H-Pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4(7H)-one 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
7-Deazahypoxanthine
OR47823-1G
OR47823-5G
OR47823-25G
APOSOR47823-1GEA
622
CZK
APOSOR47823-1G
APOSOR47823-5G
APOSOR47823-25G
1H-Pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4(7H)-one 97%
1H-Pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4(7H)-one
Vzorec:
C₆H₅N₃O MW: 135.13 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD08234923 CAS číslo: 3680-71-5 |