Tisk…

2,4,6-Trichlorobenzoyl chloride 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí

Synonyms: 2,4,6-Trichlorobenzoyl Chloride

OR47821-25G OR47821-5G
APOSOR47821-25GEA 7480 CZK
APOSOR47821-25G APOSOR47821-5G
2,4,6-Trichlorobenzoyl chloride 98%
2,4,6-Trichlorobenzoyl chloride
Vzorec: C₇H₂Cl₄O
MW: 243,9 g/mol
Bod varu: 107…108 °C/6mmHg
Hustota: 1,561 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 113 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00075323
CAS číslo: 4136-95-2
UN: 3265
ADR: 8,II

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR