Tisk…
2-(Methylsulphonyl)aniline hydrochloride 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR4779-1G OR4779-10G OR4779-5G
APOSOR4779-1GEA 992 CZK
APOSOR4779-1G APOSOR4779-10G APOSOR4779-5G
2-(Methylsulphonyl)aniline hydrochloride 95+%
2-(Methylsulphonyl)aniline hydrochloride
Vzorec: C₇H₁₀ClNO₂S
Bod tání: 139…141 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00216484
CAS číslo: 205985-95-1