Tisk…
2-(2-Pyrazinyl)malondialdehyde 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR4778-1G OR4778-5G OR4778-25G
APOSOR4778-1GEA 4070 CZK
APOSOR4778-1G APOSOR4778-5G APOSOR4778-25G
2-(2-Pyrazinyl)malondialdehyde 95+%
2-(2-Pyrazinyl)malondialdehyde
Vzorec: C₇H₆N₂O₂
MW: 150,14 g/mol
Bod tání: 205…208 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00216533
CAS číslo: 13481-00-0