Tisk…
2-Amino-4-bromopyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Bromo-2-pyridylamine, 4-Bromopyridin-2-amine
OR4774-1G OR4774-5G
APOSOR4774-1GEA 622 CZK
APOSOR4774-1G APOSOR4774-5G
2-Amino-4-bromopyridine 95%
2-Amino-4-bromopyridine
Vzorec: C₅H₅BrN₂
MW: 173,01 g/mol
Bod tání: 142…146 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01646115
CAS číslo: 84249-14-9