Tisk…
2-(Dimethoxymethyl)-1,6-naphthyridine 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR4773-1G OR4773-250MG
APOSOR4773-1GEA 3970 CZK
APOSOR4773-1G APOSOR4773-250MG
2-(Dimethoxymethyl)-1,6-naphthyridine 95+%
2-(Dimethoxymethyl)-1,6-naphthyridine
Vzorec: C₁₁H₁₂N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00202920
CAS číslo: 386715-36-2