Tisk…
2-Methoxy-5-pyrimidineboronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR4771-1G OR4771-5G OR4771-25G
APOSOR4771-1GEA 622 CZK
APOSOR4771-1G APOSOR4771-5G APOSOR4771-25G
2-Methoxy-5-pyrimidineboronic acid
2-Methoxy-5-pyrimidineboronic acid
Vzorec: C₅H₇BN₂O₃
Bod tání: 159…161 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD03094664
CAS číslo: 628692-15-9