Tisk…
5-Chloronicotinic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR4770-1G OR4770-5G
APOSOR4770-1GEA 622 CZK
APOSOR4770-1G APOSOR4770-5G
5-Chloronicotinic acid
5-Chloronicotinic acid
Vzorec: C₆H₄ClNO₂
MW: 157.56
Bod tání: 169…171 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00128901
CAS číslo: 22620-27-5