Tisk…
Ethoxyacetylene 50% in hexane
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: ethynoxyethane, Ethyl ethynyl ether, ethoxy-ethyne
OR4769-1G OR4769-25G OR4769-5G
APOSOR4769-1GEA 2650 CZK
APOSOR4769-1G APOSOR4769-25G APOSOR4769-5G
Ethoxyacetylene 50% in hexane
Ethoxyacetylene
Vzorec: C₄H₆O
Bod varu: 55…56 °C
Hustota: 0,718 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: –28 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00009247
CAS číslo: 927-80-0
EINECS: 213-164-5
UN: 1993
ADR: 3,II