Tisk…
2-Amino-6-chlorobenzonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR4768-1G OR4768-500MG
APOSOR4768-1GEA 705 CZK
APOSOR4768-1G APOSOR4768-500MG
2-Amino-6-chlorobenzonitrile 98%
2-Amino-6-chlorobenzonitrile
Vzorec: C₇H₅ClN₂
Bod tání: 134…136 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00015546
CAS číslo: 6575-11-7
EINECS: 229-501-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III