Tisk…
3-Amino-6-chloropyridazine 98+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 6-Chloropyridazin-3-amine
OR4754-100G OR4754-25G
APOSOR4754-100GEA 910 CZK
APOSOR4754-100G APOSOR4754-25G
3-Amino-6-chloropyridazine 98+%
3-Amino-6-chloropyridazine
Vzorec: C₄H₄ClN₃
Bod tání: 226…228 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00051506
CAS číslo: 5469-69-2
EINECS: 226-796-1