Tisk…
3-Pyridone
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR4752-100G OR4752-1KG OR4752-500G
APOSOR4752-100GEA 1540 CZK
APOSOR4752-100G APOSOR4752-1KG APOSOR4752-500G
3-Pyridone
3-Pyridone
Vzorec: C₅H₅NO
Bod varu: 180 °C/22mmHg
Bod tání: 99…100 °C
Hustota: 1,37 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 173 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006378
CAS číslo: 109-00-2
EINECS: 203-637-4