Tisk…
4-Hydroxypicolinic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Hydroxypicolinic acid, 4-Hydroxy-2-pyridinecarboxylic acid, 4-Hydroxypyridine-2-carboxylic acid
OR4750-1G OR4750-250MG
APOSOR4750-1GEA 1120 CZK
APOSOR4750-1G APOSOR4750-250MG
4-Hydroxypicolinic acid
4-Hydroxypicolinic acid
Vzorec: C₆H₅NO₃
MW: 139.11
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00521155
CAS číslo: 22468-26-4