Tisk…
2-Chloro-4-nitropyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR4748-25G OR4748-5G
APOSOR4748-25GEA 1160 CZK
APOSOR4748-25G APOSOR4748-5G
2-Chloro-4-nitropyridine
2-Chloro-4-nitropyridine
Vzorec: C₅H₃ClN₂O₂
Bod tání: 50…56 °C
Bod vzplanutí: 106 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00661454
CAS číslo: 23056-36-2