Tisk…
1,3-Indandione 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1,3-Indanedione, Indan-1,3-dione, 1H-Indene-1,3(2H)-dione
OR4746-25G OR4746-100G
APOSOR4746-25GEA 1780 CZK
APOSOR4746-25G APOSOR4746-100G
1,3-Indandione 95%
1,3-Indandione
Vzorec: C₉H₆O₂
MW: 146,15 g/mol
Bod tání: 129…132 °C
Hustota: 1,37 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003779
CAS číslo: 606-23-5
EINECS: 210-109-7