Tisk…
4-Chloro-3-nitrotoluene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR4743-500G OR4743-100G
APOSOR4743-500GEA 11940 CZK
APOSOR4743-500G APOSOR4743-100G
4-Chloro-3-nitrotoluene 97%
4-Chloro-3-nitrotoluene
Vzorec: C₇H₆ClNO₂
Bod varu: 260…262 °C
Bod tání: 7 °C
Hustota: 1,297 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007085
CAS číslo: 89-60-1
EINECS: 201-922-8
UN: 2433
ADR: 6.1,III