Tisk…

2-(1-Piperidinyl)acetamidoxime 97%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR4739-1G OR4739-5G OR4739-250MG
APOSOR4739-1GEA 3310 CZK
APOSOR4739-1G APOSOR4739-5G APOSOR4739-250MG
2-(1-Piperidinyl)acetamidoxime 97%
2-(1-Piperidinyl)acetamidoxime
Vzorec: C₇H₁₅N₃O
Bod tání: 154 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00052662
CAS číslo: 175136-64-8

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR