Tisk…
Allene 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR4738-25G OR4738-100G
APOSOR4738-25GEA 14450 CZK
APOSOR4738-25G APOSOR4738-100G
Allene 96%
Allene
Contains up to 4% propene.
Vzorec: C₃H₄
Bod varu: –34 °C
Bod tání: –136 °C
Hustota: 0,647 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008566
CAS číslo: 463-49-0
EINECS: 207-335-3
UN: 2200
ADR: 2.1,