Tisk…
2-Bromotoluene 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR4737-100G OR4737-500G
APOSOR4737-100GEA 1490 CZK
APOSOR4737-100G APOSOR4737-500G
2-Bromotoluene 99%
2-Bromotoluene
Vzorec: C₇H₇Br
Bod varu: 181 °C/760mmHg
Bod tání: –27 °C
Hustota: 1,422 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 80 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000068
CAS číslo: 95-46-5