Tisk…
6-Bromo-2-chloropyridin-3-amine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Amino-6-bromo-2-chloropyridine
OR4734-1G OR4734-5G OR4734-10G OR4734-2.5G
APOSOR4734-1GEA 622 CZK
APOSOR4734-1G APOSOR4734-5G APOSOR4734-10G APOSOR4734-2.5G
6-Bromo-2-chloropyridin-3-amine
6-Bromo-2-chloropyridin-3-amine
Vzorec: C₅H₄BrClN₂
MW: 207.4600 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04971930
CAS číslo: 169833-70-9