5,6-Dichloropyridine-3-sulphonyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
OR4733-1G
OR4733-250MG
APOSOR4733-1GEA
24140
CZK
APOSOR4733-1G
APOSOR4733-250MG
5,6-Dichloropyridine-3-sulphonyl chloride
5,6-Dichloropyridine-3-sulphonyl chloride
Vzorec:
C₅H₂Cl₃NO₂S Bod tání: 42 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03541048 CAS číslo: 98121-40-5 UN: 1759 ADR: 8,III |