2,5-Diamino-4,6-dichloropyrimidine
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR4725-1G
OR4725-5G
OR4725-25G
APOSOR4725-1GEA
622
CZK
APOSOR4725-1G
APOSOR4725-5G
APOSOR4725-25G
2,5-Diamino-4,6-dichloropyrimidine
2,5-Diamino-4,6-dichloropyrimidine
Vzorec:
C₄H₄Cl₂N₄ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00792652 CAS číslo: 55583-59-0 |