Tisk…
2-Bromo-4,6-xylidine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 6-Bromo-2,4-dimethylaniline, 6-Bromo-2,4-xylidine, 2-Bromo-4,6-dimethylaniline
OR4720-25G OR4720-100G
APOSOR4720-25GEA 1820 CZK
APOSOR4720-25G APOSOR4720-100G
2-Bromo-4,6-xylidine
2-Bromo-4,6-xylidine
Vzorec: C₈H₁₀BrN
MW: 200.08
Bod varu: 75…79 °C/5mmHg
Bod tání: 42…47 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00047826
CAS číslo: 41825-73-4
EINECS: 246-337-9