(3-Isopropyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)methanol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR471710-1G
OR471710-250MG
APOSOR471710-1GEA
21460
CZK
APOSOR471710-1G
APOSOR471710-250MG
(3-Isopropyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)methanol 95%
(3-Isopropyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)methanol
Vzorec:
C₆H₁₀N₂O₂ Storage Temperature: Ambient |
CAS číslo:
915925-45-0 |