Tisk…
2-Chloro-4-methoxynicotinic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR471685-5G
APOSOR471685-5GEA 2820 CZK
APOSOR471685-5G
2-Chloro-4-methoxynicotinic acid 95%
2-Chloro-4-methoxynicotinic acid
Vzorec: C₇H₆ClNO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18378504
CAS číslo: 394729-98-7