Tisk…
2-(1-Piperidinyl)-3-pyridinamine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR471683-1G OR471683-5G
APOSOR471683-1GEA 10350 CZK
APOSOR471683-1G APOSOR471683-5G
2-(1-Piperidinyl)-3-pyridinamine 97%
2-(1-Piperidinyl)-3-pyridinamine
Vzorec: C₁₀H₁₅N₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08700153
CAS číslo: 5028-14-8